Gel di silice, DAVISIL® 923 adatto per test sui prodotti petroliferi tramite metodo IP e ASTM
15173LX
:
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:1 kg
- Seq:4024
- Environmentally Preferable:
- Surface area:430 - 530 m²/g
- pH (5 %):5.5 - 7.0
- Volatile matter:4.5 - 10.0 %
- Fe (as Fe2O3):Max. 50 ppm
- Particle size ( 60 mesh):Max. 0 %
- Particle size ( 80 mesh):Max. 1.2 %
- Particle size ( 100 mesh):Max. 5.0 %
- Particle size ( 200 mesh):Max. 15.0 %
:7631-86-9
:SiO₂
:MFCD00011232
:60.08 g/mol
:2230 °C (1013 hPa)
:> 1600 °C
:Ambiente