Nanomat 4, TLC plate applicator
552-0007
: CAMAG
- Descrizione:Nanomat 4, without capillary pipettes and capillary holder
- Conf:1
Il Nanomat 4 viene utilizzato per facilitare l'applicazione dei campioni a spot sugli strati cromatografici TLC e HPTLC. Un sistema di intagli fa sì che il posizionamento dei campioni sia perfettamente conforme ai requisiti per l'analisi automatica nei densimetri. I campioni vengono dispensati in volumi da 0,5 a 5 µl attraverso i capillari monouso caricati nel supporto universale per capillari (Cod. 552 0044) utilizzando l'apposita guida (Cod. 552 0039).
- Facili e comodi da utilizzare
- Applicazione a spot rapida, accurata e riproducibile
- Adatto per lastre TLC e HPTLC