ContactUsLinkComponent
VWR®, Carta per pesata, grado 531
VWR®, Carta per pesata, grado 531
Catalog # 516-0318
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Carta per pesata, grado 531
Catalog # 516-0318
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Taglia:
    100×100 mm
  • Spessore:
    0,06 mm
  • Conf:
    250
  • Peso:
    45 g/m²
Specifications
About this item
Per la pesata di un'ampia gamma di sostanze (prodotti viscosi, polveri, paste, liquidi, ecc.)