Orders LinkContactUsLinkComponent
Counting chambers, Bürker
Counting chambers, Bürker
Counting chambers, Bürker
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Certificates
Counting chambers, Bürker
Counting chambers, Bürker
2 varianti
Product Details & Documents
These counting chambers are suitable for blood tests and urine analysis.
  • 169 squares (0,05×0,05 mm) of 0,0025 mm² each for erythrocytes
  • 144 squares (0,2×0,2 mm) of 0,04 mm² each for leucocytes
  • Total area of ruling: 9,3 mm²
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Profondità della camera
    Disponibilità
    Price
  • HECH40443703
    Cell counter with clips, single ruling
    Cell counter with clips, single ruling
    0,10 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 85.00
    SFr. 85.00
    1 * 1 ST
       SFr. 85.00
  • 631-0923
    Counting chamber, double ruling
    Counting chamber, double ruling
    Bürker
    0,1 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 53.10
    SFr. 53.10
    1 * 1 ST
       SFr. 53.10