Orders LinkContactUsLinkComponent
V spatulas for powder sampling, SteriWare®
Nome del fornitore:   Sampling Systems
V spatulas for powder sampling, SteriWare®
Nome del fornitore:  Sampling Systems
Certificates
V spatulas for powder sampling, SteriWare®
V spatulas for powder sampling, SteriWare®
12 varianti
Product Details & Documents
These V spatulas are ideal for sampling food, chemical and pharmaceuticals. These sampling tool are ideal for powders, creams and pastes. To ensure cleanliness they are manufactured and then individually packed in a class 7 cleanroom (10000).
  • Robust PS construction
  • Available in narrow 10 mm width and standard 20 mm width
  • Both non sterile and sterile available
  • Blade lengths from 100 to 250 mm
Ideal for goods in quality control or just general sampling. The two widths and three lengths give ideal combination and choice.
 : Both EU and FDA compliant.
 : Individually bagged.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Sterili
    Lunghezza
    Larghezza lama
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • -
    100 mm
    20 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 204.00
    SFr. 204.00
    1 * 100 ST
       SFr. 204.00
  • +
    100 mm
    20 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 245.00
    SFr. 245.00
    1 * 100 ST
       SFr. 245.00
  • -
    150 mm
    20 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 208.00
    SFr. 208.00
    1 * 100 ST
       SFr. 208.00
  • +
    150 mm
    20 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 247.00
    SFr. 247.00
    1 * 100 ST
       SFr. 247.00
  • -
    250 mm
    20 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 217.00
    SFr. 217.00
    1 * 100 ST
       SFr. 217.00
  • +
    250 mm
    20 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 275.00
    SFr. 275.00
    1 * 100 ST
       SFr. 275.00
  • -
    100 mm
    10 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 199.00
    SFr. 199.00
    1 * 100 ST
       SFr. 199.00
  • +
    100 mm
    10 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 240.00
    SFr. 240.00
    1 * 100 ST
       SFr. 240.00
  • -
    150 mm
    10 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 203.00
    SFr. 203.00
    1 * 100 ST
       SFr. 203.00
  • +
    150 mm
    10 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 242.00
    SFr. 242.00
    1 * 100 ST
       SFr. 242.00
  • -
    250 mm
    10 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 207.00
    SFr. 207.00
    1 * 100 ST
       SFr. 207.00
  • +
    250 mm
    10 mm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 264.00
    SFr. 264.00
    1 * 100 ST
       SFr. 264.00