Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, Trulla type
Spatulas, Trulla type
175 mm
Codice catalogo 231-0393
Nome del fornitore:   NICKEL ELECTRO
Spatulas, Trulla type
Codice catalogo 231-0393
Nome del fornitore:  NICKEL ELECTRO
Spatulas, Trulla type
Spatulas, Trulla type
175 mm
Price
SFr. 37.60
Log in per disponibilità
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Stainless steel 18/8 non-magnetic, bright finish. Double ended spatulas with trowel shaped scoops for handling large quantities of material.
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Excellent chemical resistance
  • Quick and easy to clean
Specifiche
  • Lunghezza:
    175 mm