Specifications
- Descrizione:Sistema Mini PAGE, shiroGEL, completo
- Seq:01
- Dimensione gel L×A:100×100 mm
- L×A×P:190×130×150 mm
- Volume tampone, camera di migrazione elettroforetica:250 ml
- Conf:1
Specifications
About this item
Il Mini Vertical PAGE shiroGEL è un sistema modulare per applicazioni PAGE ed elettroblotting nella stessa vasca, cambiando semplicemente gli inserti. Il sistema è caratterizzato dalla presenza di inserti specifici per ogni applicazione e da una vasca tampone comune per l'esecuzione. Ciascun inserto ha il suo elettrodo collegato al coperchio della vasca tampone. Per sicurezza, i cavi di alimentazione sono collegati direttamente al coperchio. Rimuovendo il coperchio l'alimentazione al sistema viene interrotta. Gli inserti hanno inoltre una piccola imbottitura che si inserisce nel coperchio, garantendo sempre un corretto posizionamento del coperchio e agevolandone la rimozione. La vasca tampone è sagomata per evitare separazioni e perdite. Sono disponibili numerosi distanziatori, pettini e altri accessori per personalizzare il sistema. Tutti i distanziatori e i pettini sono codificati mediante codice-colore o chiaramente etichettati, per indicarne lo spessore.
- Possono correre simultaneamente fino a quattro gel
- È possibile far colare e correre i gel nel modulo PAGE
- Camera tampone sagomata e resistente con il coperchio che si applica in un sola posizione
*compatibile con pipetta multicanale, **serbatoio tampone.