VWR® Hitachi, Analyser cups for Hitachi systems
Katalognr. SIMPB720-8
Anbieter: Simport Scientific
Technische Daten
- Ø est:12,7 mm
- Confezione:Bags of 1000
- Capacità:2 ml
- Descrizione:Analyser cups for Hitachi systems
- Conf:10.000
Technische Daten
Über diesen Artikel
These analyser cups are made of PS.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904