PC certified clean validation bottles, Nalgene®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
PC certified clean validation bottles, Nalgene®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificates
Informazioni su questo articolo
The Nalgene™ multi-tiered portfolio provides bioproduction facilities with a variety of high-quality, sterile storage and transport solutions. Choose the appropriate product necessary to suit any application, through the step-down process and into the cleanroom.
- Polycarbonate construction
- Sterile
- Clear finish
- Certified clean
These bottles can reduce the risk of contamination.
: Validated to USP 788 and <0,5 EU/ml endotoxin.
2 varianti
Product Details & Documents
The Nalgene™ multi-tiered portfolio provides bioproduction facilities with a variety of high-quality, sterile storage and transport solutions. Choose the appropriate product necessary to suit any application, through the step-down process and into the cleanroom.
- Polycarbonate construction
- Sterile
- Clear finish
- Certified clean
These bottles can reduce the risk of contamination.
: Validated to USP 788 and <0,5 EU/ml endotoxin.
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 216-2287
- 216-2288
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- CapacitàDisponibilitàPrice
- 216-2287PC certified clean validation bottlesSpecifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.216-2287Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - 216-2288PC certified clean validation bottlesSpecifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.216-2288Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto