ContactUsLinkComponent
Pig Recombinant IL2 (Animal free) (from E. coli)
Pig Recombinant IL2 (Animal free) (from E. coli)
Certificates
undefined
Pig Recombinant IL2 (Animal free) (from E. coli)
Specifications
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Pig
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Attività biologica:
    Bioactivity assay: CTLL-2 cell proliferation, ED50 ≤1 ng/ml, Bioactivity ≥1,0×10⁶ units/mg
  • ID gene:
    P26891
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0.1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    Y
  • Protein synonyms:
    Interleukin-2|Aldesleukin|TCGF|IL-2|T cell growth factor
  • Protein/peptide name:
    IL2
  • Purezza:
    ≥95%
  • Peso molecolare:
    15,3 kDa
  • Sequenza:
    MAPTSSSTKN TKKQLEPLLL DLQLLLKEVK NYENADLSRM LTFKFYMPKQ ATELKHLQCL VEELKALEGV LNLGQSKNSD SANIKESMNN INVTVLELKG SETSFKCEYD DETVTAVEFL NKWITFCQSI YSTLT
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    10 mM sodium phosphate, pH 7,5
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT
  • Applicazioni testate:
    Bioassay