ContactUsLinkComponent
Human Recombinant IL-1RA (Animal free) (from E. coli)
Human Recombinant IL-1RA (Animal free) (from E. coli)
Certificates
undefined
Human Recombinant IL-1RA (Animal free) (from E. coli)
Specifications
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    −20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Attività biologica:
    Bioactivity assay: Inhibition human IL-1 alpha induced proliferation of D10,G4,1 cells, ED50 ≤50 ng/ml, bioactivity ≥2,0×10⁴ units/mg
  • ID gene:
    P18510
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    Y
  • Protein synonyms:
    IL-1F3|IL1RN
  • UniProtKB:
    P18510
  • Protein/peptide name:
    IL-1RA
  • Purezza:
    ≥95%
  • Peso molecolare:
    17,3 kDa
  • Sequenza:
    MRPSGRKSSK MQAFRIWDVN QKTFYLRNNQ LVAGYLQGPN VNLEEKIDVV PIEPHALFLG IHGGKMCLSC VKSGDETRLQ LEAVNITDLS ENRKQDKRFA FIRSDSGPTT SFESAACPGW FLCTAMEADQ PVSLTNMPDE GVMVTKFYFQ EDE
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    10 mM sodium phosphate, pH 7,5
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT
  • Applicazioni testate:
    Bioassay
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together