ContactUsLinkComponent
Human Recombinant Myostatin (Animal free) (from E. coli)
Human Recombinant Myostatin (Animal free) (from E. coli)
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    −20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.1
  • Attività biologica:
    Bioactivity assay: MPC-11 cell cytotoxicity, ED50 ≤50 ng/ml, bioactivity ≥2,0×10⁴ units/mg
  • ID gene:
    O14793
  • Ricostituzione:
    Sterile 20 mM HCl at 0,1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    Y
  • Protein synonyms:
    GDF-8|MSTN
  • Purezza:
    ≥95%
  • Peso molecolare:
    12,4/24,8 kDa
  • Sequenza:
    DFGLDCDEHS TESRCCRYPL TVDFEAFGWD WIIAPKRYKA NYCSGECEFV FLQKYPHTHL VHQANPRGSA GPCCTPTKMS PINMLYFNGK EQIIYGKIPA MVVDRCGCS
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA)
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT
  • Applicazioni testate:
    Bioassay
Frequently Bought Together