ContactUsLinkComponent
Human Recombinant FGF-10 (from E. coli)
Human Recombinant FGF-10 (from E. coli)
Certificates
undefined
Human Recombinant FGF-10 (from E. coli)
Specifications
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Attività biologica:
    Bioactivity Assay: 4MBr-5 cell proliferation, ED₅₀ ≤200 ng/ml, Bioactivity ≥5,0×10³ units/mg
  • ID gene:
    O15520
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    Y
  • Protein synonyms:
    Keratinocyte growth factor 2
  • Protein/peptide name:
    FGF-10 (AF)
  • Purezza:
    ≥95%
  • Peso molecolare:
    19,3 kDa
  • Sequenza:
    MLGQDMVSPE ATNSSSSSFS SPSSAGRHVR SYNHLQGDVR WRKLFSFTKY FLKIEKNGKV SGTKKENCPY SILEITSVEI GVVAVKAINS NYYLAMNKKG KLYGSKEFNNDCKLKERIEE NGYNTYASFN WQHNGRQMYV ALNGKGAPRR GQKTRRKNTS AHFLPMVVHS
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    10 mM Sodium phosphate, pH 7,5
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT
  • Applicazioni testate:
    Bioassay
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together