ContactUsLinkComponent
Human Recombinant GM-CSF (Animal Free) (from E. coli)
Human Recombinant GM-CSF (Animal Free) (from E. coli)
Certificates
undefined
Human Recombinant GM-CSF (Animal Free) (from E. coli)
Specifications
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
  • Condizioni di conservazione:
    –20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Attività biologica:
    Bioactivity assay: TF-1 cell proliferation, ED50 ≤0,2 ng/ml, Bioactivity ≥5,0×10⁶ units/mg
  • ID gene:
    P04141
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0.1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    Y
  • Protein synonyms:
    MGI1GM|CSF-2|Pluripoietin-α
  • Protein/peptide name:
    GM-CSF
  • Purezza:
    ≥95%
  • Peso molecolare:
    14,6 kDa
  • Sequenza:
    MAPARSPSPS TQPWEHVNAI QEARRLLNLS RDTAAEMNET VEVISEMFDL QEPTCLQTRL ELYKQGLRGS LTKLKGPLTM MASHYKQHCP PTPETSCATQ IITFESFKEN LKDFLLVIPF DCWEPVQE
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    10 mM sodium phosphate, pH 7,5
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT
  • Applicazioni testate:
    Bioassay