Orders LinkContactUsLinkComponent
SafeKey compact lockout padlocks, nylon
SafeKey compact lockout padlocks, nylon
Nome del fornitore:   Brady
SafeKey compact lockout padlocks, nylon
Nome del fornitore:  Brady
Certificates
SafeKey compact lockout padlocks, nylon
SafeKey compact lockout padlocks, nylon
27 varianti
Product Details & Documents
These SafeKey nylon compact padlocks are a small and lightweight range of padlocks suitable for use in energy isolation programs or in small spaces.
  • Lightweight with a ribbed design for easy gripping
  • Ideal for electrical applications and enclosures
  • Key releases only upon lock closure
  • Preferred for most indoor lockout applications
  • Engraving options on front, back, left side, right side, and/or key
  • Non-conductive
The new design and innovative keying mechanism provides more unique key possibilities than a conventional standard safety padlock, without sacrificing a secure lockout. The unique lock mechanism is insulated and non-conductive to protect workers from shocks when key is inserted. The lock mechanism has six precision steel tumbler blades for a high number of key differences and tamper resistance.
Locks are compact and lightweight and resist impact, temperature, chemicals, and corrosion. Their non-conductive, non-sparking body features a ribbed design for easier gripping and handling. The colour-matched key and lock body allows a fast identification in the application.
Informazioni per l'ordine: Custom keying, engraving, charting, Master Key, and Grand Master Key options are available.
Informazioni per l'ordine: One key is supplied with each lock.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • BRDY150184
    SafeKey padlock, 72,6 g
    SafeKey padlock, 72,6 g
    nero
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 23.00
    SFr. 23.00
    1 * 1 ST
       SFr. 23.00
  • BRDY150183
    SafeKey padlock, 72,6 g
    SafeKey padlock, 72,6 g
    blu
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 23.00
    SFr. 23.00
    1 * 1 ST
       SFr. 23.00
  • BRDY150187
    SafeKey padlock, 72,6 g
    SafeKey padlock, 72,6 g
    marrone
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 23.00
    SFr. 23.00
    1 * 1 ST
       SFr. 23.00
  • BRDY150182
    SafeKey padlock, 72,6 g
    SafeKey padlock, 72,6 g
    verde
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 23.00
    SFr. 23.00
    1 * 1 ST
       SFr. 23.00
  • BRDY150185
    SafeKey padlock, 72,6 g
    SafeKey padlock, 72,6 g
    arancione
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 23.00
    SFr. 23.00
    1 * 1 ST
       SFr. 23.00
  • BRDY150186
    SafeKey padlock, 72,6 g
    SafeKey padlock, 72,6 g
    porpora
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 23.00
    SFr. 23.00
    1 * 1 ST
       SFr. 23.00
  • BRDY150180
    SafeKey padlock, 72,6 g
    SafeKey padlock, 72,6 g
    rosso
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 23.00
    SFr. 23.00
    1 * 1 ST
       SFr. 23.00
  • BRDY150188
    SafeKey padlock, 72,6 g
    SafeKey padlock, 72,6 g
    bianco
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 23.00
    SFr. 23.00
    1 * 1 ST
       SFr. 23.00
  • BRDY150181
    SafeKey padlock, 72,6 g
    SafeKey padlock, 72,6 g
    giallo
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 23.00
    SFr. 23.00
    1 * 1 ST
       SFr. 23.00
  • BRDY150193
    SafeKey padlock, 217,7 g
    SafeKey padlock, 217,7 g
    nero
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - SFr. 73.80
    SFr. 73.80
    1 * 3 ST
       SFr. 73.80
  • BRDY150192
    SafeKey padlock, 217,7 g
    SafeKey padlock, 217,7 g
    blu
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - SFr. 73.80
    SFr. 73.80
    1 * 3 ST
       SFr. 73.80
  • BRDY150196
    SafeKey padlock, 217,7 g
    SafeKey padlock, 217,7 g
    marrone
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - SFr. 73.80
    SFr. 73.80
    1 * 3 ST
       SFr. 73.80
  • BRDY150191
    SafeKey padlock, 217,7 g
    SafeKey padlock, 217,7 g
    verde
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - SFr. 73.80
    SFr. 73.80
    1 * 3 ST
       SFr. 73.80
  • BRDY150194
    SafeKey padlock, 217,7 g
    SafeKey padlock, 217,7 g
    arancione
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - SFr. 73.80
    SFr. 73.80
    1 * 3 ST
       SFr. 73.80
  • BRDY150195
    SafeKey padlock, 217,7 g
    SafeKey padlock, 217,7 g
    porpora
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - SFr. 73.80
    SFr. 73.80
    1 * 3 ST
       SFr. 73.80
  • BRDY150189
    SafeKey padlock, 217,7 g
    SafeKey padlock, 217,7 g
    rosso
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - SFr. 73.80
    SFr. 73.80
    1 * 3 ST
       SFr. 73.80
  • BRDY150197
    SafeKey padlock, 217,7 g
    SafeKey padlock, 217,7 g
    bianco
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - SFr. 73.80
    SFr. 73.80
    1 * 3 ST
       SFr. 73.80
  • BRDY150190
    SafeKey padlock, 217,7 g
    SafeKey padlock, 217,7 g
    giallo
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - SFr. 73.80
    SFr. 73.80
    1 * 3 ST
       SFr. 73.80
  • BRDY150211
    SafeKey padlock, 435,4 g
    SafeKey padlock, 435,4 g
    nero
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 136.00
    SFr. 136.00
    1 * 6 ST
       SFr. 136.00
  • BRDY150210
    SafeKey padlock, 435,4 g
    SafeKey padlock, 435,4 g
    blu
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 136.00
    SFr. 136.00
    1 * 6 ST
       SFr. 136.00
  • BRDY150214
    SafeKey padlock, 435,4 g
    SafeKey padlock, 435,4 g
    marrone
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 136.00
    SFr. 136.00
    1 * 6 ST
       SFr. 136.00
  • BRDY150209
    SafeKey padlock, 435,4 g
    SafeKey padlock, 435,4 g
    verde
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 136.00
    SFr. 136.00
    1 * 6 ST
       SFr. 136.00
  • BRDY150212
    SafeKey padlock, 435,4 g
    SafeKey padlock, 435,4 g
    arancione
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 136.00
    SFr. 136.00
    1 * 6 ST
       SFr. 136.00
  • BRDY150213
    SafeKey padlock, 435,4 g
    SafeKey padlock, 435,4 g
    porpora
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 136.00
    SFr. 136.00
    1 * 6 ST
       SFr. 136.00
  • BRDY150207
    SafeKey padlock, 435,4 g
    SafeKey padlock, 435,4 g
    rosso
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 136.00
    SFr. 136.00
    1 * 6 ST
       SFr. 136.00
  • BRDY150215
    SafeKey padlock, 435,4 g
    SafeKey padlock, 435,4 g
    bianco
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 136.00
    SFr. 136.00
    1 * 6 ST
       SFr. 136.00
  • BRDY150208
    SafeKey padlock, 435,4 g
    SafeKey padlock, 435,4 g
    giallo
    33×19×67 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 6 ST
    1 * 6 ST - SFr. 136.00
    SFr. 136.00
    1 * 6 ST
       SFr. 136.00