ContactUsLinkComponent
Calcium, Ion chromatography standard solution, Specpure®
Calcium, Ion chromatography standard solution, Specpure®
Codice catalogo 47234.AE
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  
Calcium, Ion chromatography standard solution, Specpure®
Codice catalogo 47234.AE
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  
Specifiche
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Conf:
    100 mL
  • Componenti:
    Calcio
  • Simbolo:
    Ca