Vacuum tube for MultiStation
Vacuum tube for MultiStation, 7 mm, 15 mm, 200 mm
Codice catalogo SART1ZA-0007
Nome del fornitore: Sartorius
Vai a
Product Details & Documents
Vacuum tube for MultiStation.
Specifiche
- Ø est:15 mm
- Ø int.:7 mm
- Descrizione:Vacuum tube for MultiStation
- Lunghezza:200 mm