ContactUsLinkComponent
2,6-Di-ter-butil-p-cresolo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Ambiente
2,6-Di-ter-butil-p-cresolo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Codice catalogo 87069.460
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
undefined
Ambiente
2,6-Di-ter-butil-p-cresolo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Codice catalogo 87069.460
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Plastic container
  • Conf:
    25 kg
  • Seq:
    4283
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Identification (IR):
    Conforms to structure
  • Freezing point:
    69.2 - 70.0 °C
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 10 ppm
  • Ignition residue:
    Max. 20 ppm
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 0.1 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :220.35 g/mol
UN:3077
ADR:9,III
 :GHS09
Numero CAS:128-37-0
Formula:C₁₅H₂₄O
Numero MDL:MFCD00011644