Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Dot Printer for VWR® Balances
VWR®, Dot Printer for VWR® Balances
Stampante a punti TX-110 per bilance
Codice catalogo 611-4790
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Dot Printer for VWR® Balances
Codice catalogo 611-4790
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, Dot Printer for VWR® Balances
VWR®, Dot Printer for VWR® Balances
Stampante a punti TX-110 per bilance
Price
SFr. 546.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The TX-110 provides high speed dot printing and features a 184×64 OLED display.
  • Printouts are suitable for long-term preservation
  • ISO/GLP compliant data printout
  • Built-in real-time clock
  • Sample name and batch number can be input and printed
  • Sum, mean and formulation function
Specifiche
  • Descrizione:
    Stampante a punti TX-110 per bilance
  • Seq:
    001
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Paper roll for dot printer
    Paper roll for dot printer
    611-4791
    TX-110 printer (611-4790)
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 14.60