Tetraidrofurano, anidro ≥99.9% non stabilizzato for applications requiring low water content <0.0025% H₂O, Riedel-de Haën™
Codice catalogo HONC66205-2.5L
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottle, septum-sealed
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (GC):Min. 99.9 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.0025 %
- Non-volatile matter:Max. 0.0001 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:72.11 g/mol
Punto di ebollizione:65 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione:–108 °C
Densità:0.89 g/cm3 (20 °C)
Punto di infiammabilità:–21 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:203-726-8
UN:2056
ADR:3,II
:Packed in septum-sealed bottle.
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Numero CAS:109-99-9
Formula:C₄H₈O
Numero MDL:MFCD00005356