Orders LinkContactUsLinkComponent
Sodio azide
Plastic bottle, 1 kg
Codice catalogo HONC13412H-1KG
Ambiente
Salute
Tossico
Nome del fornitore:   Honeywell Chemicals
Sodio azide
Codice catalogo HONC13412H-1KG
Nome del fornitore:  Honeywell Chemicals
Numero CAS:  26628-22-8
Sodio azide
Plastic bottle, 1 kg
Numero CAS:  26628-22-8
Price
SFr. 418.95
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Sodium triazide
  • Numero CAS:26628-22-8
  • Formula:NaN₃
  • Numero MDL:MFCD00003536
  • Molecular Weight:65.01 g/mol
  • Punto di fusione:300 °C
  • Densità:1,85 g/cm3 (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • UN:1687
  • ADR:6.1,II
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Loss on dr. on P₂O₅, 20 mbar:
    Max. 0.2 %
  • Free alkali (as NaOH):
    Max. 0.2 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 0.001 %
  • Water insoluble matter:
    Max. 0.05 %
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Plastic bottle
  • Conf:
    1 kg
Specifiche