Microtube Storage Boxes
: HEATHROW
The cardboard microtube box is used for safe storage of microtubes and vessels that require low temperature storage.
- Partitions included with the box
- Store in mechanical freezers or vapor phase LN2, –196 °C
Will fit into most standard freezer racking.
The cardboard microtube box is used for safe storage of microtubes and vessels that require low temperature storage.
- Partitions included with the box
- Store in mechanical freezers or vapor phase LN2, –196 °C
Will fit into most standard freezer racking.
Product Family Options
- DescrizioneScompartiPerColoreØ foroEsterno L×P×A
- Microtube storage box13×13169×0.2 ml tubesbianco9,5 mm133×133×29 mm1 * 10 STSFr. 153.00
- Microtube storage box—100×0,5 ml tubesbianco12 mm133×133×41 mm1 * 10 STSFr. 153.00
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..