ContactUsLinkComponent
General purpose gloves, Showa 376R
General purpose gloves, Showa 376R
Supplier:  Showa
Certificates
General purpose gloves, Showa 376R
Supplier:  Showa
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-5805
  • 112-5806
  • 112-5803
  • 112-5807
  • 112-5804
  • Modello:
  • Showa 376R
  • Showa 376R
  • Showa 376R
  • Showa 376R
  • Showa 376R
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Materiale rivestimento interno:
  • Nylon/polyester
  • Nylon/polyester
  • Nylon/polyester
  • Nylon/polyester
  • Nylon/polyester
  • Finitura:
  • 3/4 nitrile dipped with extra foam nitrile on palm
  • 3/4 nitrile dipped with extra foam nitrile on palm
  • 3/4 nitrile dipped with extra foam nitrile on palm
  • 3/4 nitrile dipped with extra foam nitrile on palm
  • 3/4 nitrile dipped with extra foam nitrile on palm
  • Tipo polsino:
  • Polso e polsino elasticizzati lavorati a maglia
  • Polso e polsino elasticizzati lavorati a maglia
  • Polso e polsino elasticizzati lavorati a maglia
  • Polso e polsino elasticizzati lavorati a maglia
  • Polso e polsino elasticizzati lavorati a maglia
  • Norma EN:
  • EN 388:2016 (4121X)
  • EN 388:2016 (4121X)
  • EN 388:2016 (4121X)
  • EN 388:2016 (4121X)
  • EN 388:2016 (4121X)