ContactUsLinkComponent
Congelatore portatile, utilizzabile a temperatura ultra-bassa, modello ULT25NEU, Stirling Ultracold
Catalog # 471-1240
Supplier:  Stirling Ultracold
undefined
Congelatore portatile, utilizzabile a temperatura ultra-bassa, modello ULT25NEU, Stirling Ultracold
Catalog # 471-1240
Supplier:  Stirling Ultracold
Specifications
  • Capacità di stoccaggio:
    18 (2") cryoboxes
  • Esterno L×P×A:
    692,5×350×460 mm
  • Livello di rumorosita:
    <45 dB (A)
  • Capacità:
    25 L (0.9 cu.ft.)
  • Descrizione:
    Congelatore (ULT) portatile/utilizzabile a temperatura ultra-bassa, ULT25NEU, verde
  • Seq:
    01
  • Modello:
    ULT25NEU
  • Elettrico:
    220 - 240 VAC, 50/60 Hz, 12 V DC
  • Peso di spedizione:
    24 kg
  • Refrigerante:
    R-170 (10 - 12 g)
  • Specifiche:
    120 - 240 VAC at either 50 or 60 Hz, 12 V DC from mobile source
  • Peso:
    21 kg
  • Conf:
    1
  • Interno LxPxA:
    332×221×340 mm
  • Temperatura:
    –20...–86 °C
Specifications
About this item
L'ULT25NEU è l'unica soluzione portatile di congelatore ULT oggi disponibile, per portare lo stoccaggio ULT al paziente. Questo congelatore portatile piccolo, leggero ed efficiente a –80 °C, è ideale per la sperimentazione clinica e il trasporto di farmaci biologici.
  • Funzionamento ULT portatile, affidabile e continuo
  • Pesa solo 21 kg e può essere spedito facilmente ed economicamente ovunque nel mondo come un semplice pacco
  • Disponibile con la funzione opzionale di monitoraggio della temperatura wireless SenseAnywhere
  • Refrigerante naturale al 100%
  • Senza compressore e solo due parti mobili
  • Alimentazione elettrica universale integrata, in modo da poter essere collegato a qualsiasi presa CA o CC 12 V in tutto il mondo
  • Ampio range di temperatura da –20 a –86 °C
  • Può contenere 18 scatole da 2 pollici con un ingombro davvero minimo
L'ULT25NEU di Stirling Ultracold è un congelatore a temperatura ultra bassa di –86 °C, portatile e spedibile, sviluppato per applicazioni personali, di spazio o di potenza limitata. Offre uno stoccaggio compatto, affidabile e a basso consumo energetico per la gestione della catena del freddo, stoccaggio a breve o lungo termine a temperatura ultra-bassa e trasporto di campioni biologici.
Con il suo peso complessivo leggero, i costi di spedizione bassi e l’ingombro minimo, l'ULT25NEU offre al ricercatore più opzioni per il posizionamento all'interno del sito.
L'ULT25NEU è ideale per l'uso all'interno di bio-banche, laboratori di patologia, banche dei tessuti, medicina rigenerativa e in altre applicazioni associate alla medicina clinica o diagnostica e alla distribuzione farmaceutica.
Garanzia tutto incluso di 1 anno.
Certifications: Certificato cTÜVus.
Ordering information: Fornito con cavi di alimentazione tipo-E (spina UE); tipo-G (spina UK); e tipo-J (spina CH) (da 220 a 240 V), coperchio sub, sportello sigillato, arresto sportello, chiavi e due cestelli;
In tutto il mondo vige una garanzia delle parti standard di 1 anno. Ulteriori accessori opzionali che sono disponibili separatamente includono: contenitore di plastica, cavi di alimentazione CA, cavo di alimentazione CC mobile, coperchio sub, certificato di calibratura, convalida della mappatura della temperatura, contatti di allarme remoto, monitoraggio e registrazione della temperatura wireless SenseAnywhere.
Delivery: Può essere spedito tramite trasporto via terra.
Caution: Sulla scatola di spedizione: in alto; fragile