Wall mounted thermometer
Codice catalogo 620-1162
Nome del fornitore: Amarell
Specifiche
- Ø:22 mm
- Descrizione:Window thermometer, plastic
- Lunghezza:200 mm
- Divisione:1,0 °C
- Riempimento:Blue
- Conf:1
- Range di misura:−40…+50 °C
Specifiche
Informazioni su questo articolo
This thermometer can monitor the highest and lowest temperature over a given period. The ivory-colour plastic case with reset button enables the operator to clear the last recorded maximum/minimum temperatures.
- Internal or external use
- Roof