Orders LinkContactUsLinkComponent
Sovramaniche, LDPE
Sovramaniche, LDPE
Nome del fornitore:   VWR Collection
Sovramaniche, LDPE
Nome del fornitore:  VWR Collection
Certificates
Sovramaniche, LDPE
Sovramaniche, LDPE
2 varianti
Product Details & Documents
Sovramaniche in pellicola di LDPE da 20 o 40 µm.
  • Elastico senza lattice
  • Lunghezza: 400 x 200 mm
Confezione: 2000 pezzi/confezione.
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Disponibilità
    Price
  • 113-9673
    Sovramaniche, 40 μm
    Sovramaniche, 40 μm
    blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.000 ST
    1 * 2.000 ST - SFr. 113.00
    SFr. 113.00
    1 * 2.000 ST
       SFr. 113.00
  • 113-9677
    Sovramaniche, 20 μm
    Sovramaniche, 20 μm
    bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.000 ST
    1 * 2.000 ST - SFr. 80.00
    SFr. 80.00
    1 * 2.000 ST
       SFr. 80.00