Orders LinkContactUsLinkComponent
Vision Luxo Wave LED bench magnifier
Vision Luxo Wave LED bench magnifier
Wave LED illuminated rectangular magnifier, with EU plug, 1,88×
N° de catalogue 630-3178
Fournisseur:   VISION ENGINEERING
Vision Luxo Wave LED bench magnifier
N° de catalogue 630-3178
Fournisseur:  VISION ENGINEERING
Vision Luxo Wave LED bench magnifier
Vision Luxo Wave LED bench magnifier
Wave LED illuminated rectangular magnifier, with EU plug, 1,88×
Prix
SFr. 523.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Industrial rectangular LED bench magnifier with 3.5 dioptre glass lens (71×114 mm) and two 6 W dimmable LED modules.
  • No knobs to tighten; nothing to adjust
  • Step dimming 0 to 50 to 100%
  • Selectable left/right illumination
  • Auto shut-off function
  • Articulated steel arm (105 cm) and aluminium head
  • Light grey only
The WAVE LED magnifier has a flexible, self-balancing shade and hands-free neck assembly which allows the lamp head to be secured in any position. The fully-enclosed neck design is ideal for mechanical, electronics, dental, jewellery and other precision applications. Wave LED offers shadow-free magnification and 3-D illumination with selectable left/right light control.
Informations de commande: Edge clamp is standard; other clamps and mounts available. For additional magnifications, a secondary 4, 6 or 10 dioptre STAYS lens can be attached to the primary lens. Accessories are sold separately.
Documents
Spécifications
  • Ingrandimento:
    1,88×
  • Descrizione:
    Wave LED illuminated rectangular magnifier, with EU plug
  • Seq:
    01
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Descrizione
    Disponibilité
    Prix
  • VISIVLA002
    Holder for camera BenchKam
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 75.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Descrizione
    Disponibilité
    Prix
  • VISIBRK025205
    Floor stand trolley
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 184.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Descrizione
    Disponibilité
    Prix
  • VISIVLA005
    Full HD camera BenchKam for magnifiers Vision Luxo Wave
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 226.00
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Descrizione
    Disponibilité
    Prix
  • VISISPD025980
    4 diopries additional secondary lens to benchtop magnifiers
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 62.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Descrizione
    Disponibilité
    Prix
  • VISISPD025979
    6 diopries additional secondary lens to benchtop magnifiers
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 62.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Descrizione
    Disponibilité
    Prix
  • VISISPD026119
    10 diopries additional secondary lens to benchtop magnifiers
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 62.90
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Descrizione
    Disponibilité
    Prix
  • VISISPA025674
    Extra weight for floor stand trolley
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - SFr. 88.80