Ninidrina reagent acc.to Stahl, yellow liquid derivatisation reagent, per TLC
Codice catalogo 17975-100ML
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:100 mL
- Seq:2440
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:178.14 g/mol
Densità:0.823 g/ml (20 °C)
ADR:3,III
:M-Clarity™ quality level = MQ100
UN:1120
:GHS02
:GHS05
:GHS07
Numero CAS:485-47-2
Formula:C₉H₆O₄
Numero MDL:MFCD00003791