Orders LinkContactUsLinkComponent
Phosphate buffer solution, BioUltra, Supelco®
Phosphate buffer solution, BioUltra, Supelco®
Phosphate buffer, >0,044 M Na₂HPO₄, >0,022 M NaH₂PO₄, 7,2, ±0.2, 100 mL
Catalog # 76847-100ML-F
Supplier:   Merck
Phosphate buffer solution, BioUltra, Supelco®
Catalog # 76847-100ML-F
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Phosphate buffer solution, BioUltra, Supelco®
Phosphate buffer, >0,044 M Na₂HPO₄, >0,022 M NaH₂PO₄, 7,2, ±0.2, 100 mL
CAS Number:  
Price
SFr. 184.00
Log in for availability
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifications
Specifications
  • Concentrazione:
    >0,044 M Na₂HPO₄, >0,022 M NaH₂PO₄
  • Conf:
    100 mL
  • Descrizione:
    Phosphate buffer
  • Accuratezza pH:
    ±0.2
  • Valore pH:
    7,2
  • Cat. No.:
    76847-100ML-F
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..