Supelco® Organic Reference Standard, Phosphorus standard solution
Codice catalogo P3869-25ML
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:0,65 mM (phosphorous)
- Conf:25 mL
- Descrizione:Phosphorus standard solution
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- Descrizione classe di pericolo:H290
- Condizioni di spedizione:STD
- M-Clarity quality level:MQ100
Specifiche
Informazioni su questo articolo
- GHS signal: GHS05
Caution: P234 - P390