Supelco® Organic Reference Standard, Glucose Standard Solution
Catalog # G6918-100ML
Anbieter: Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Concentrazione:1 mg/ml
- Conf:100 mL
- Descrizione:Glucose standard solution
- Condizioni di conservazione:2…8 °C
- Condizioni di spedizione:STD
- M-Clarity quality level:MQ100