MS calibration solution, API, sodium iodide and cesium iodide, Supelco®
Catalog # 14379-30ML
Anbieter: Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Conf:30 mL
- Descrizione:Sodium iodide (2 μg/μL) and cesium iodide (50 ng/μL) in 50/50 2-propanol/water
Technische Daten
Über diesen Artikel
Solution for LC-MS calibration.