Technische Daten
- Conf:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Technische Daten
Über diesen Artikel
Synonyme: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
:
:78.14 g/mol
CAS-Nummer:67-68-5
Formel:(CH₃)₂SO
MDL-Nummer:MFCD00002089