ContactUsLinkComponent
Sterile sleeve/glove system, BioClean™
Sterile sleeve/glove system, BioClean™
Supplier:  Nitritex
Certificates
undefined
Sterile sleeve/glove system, BioClean™
Supplier:  Nitritex
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-6122
  • 112-6123
  • Ambidestro/mano specifico:
  • mano specifico
  • mano specifico
  • Monouso/riutilizzabile:
  • riutilizzabile
  • riutilizzabile
  • Lattice/senza lattice:
  • Senza lattice
  • Senza lattice
  • Talcati/non talcati:
  • Non talcati
  • Non talcati
  • Classe di cleanroom:
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • 10/ISO 4; EU GMP (A)
  • Materiale:
  • Nitrile
  • Nitrile
  • Finitura:
  • Smooth
  • Smooth
  • Tipo polsino:
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
  • Spessore polsino:
  • 0,11 mm
  • 0,11 mm
  • Spessore delle dita:
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • Spessore palmo:
  • 0,15 mm
  • 0,15 mm
  • Norma EN:
  • EN ISO 374-1 Type B (KOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • EN ISO 374-1 Type B (KOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421
  • Sterilità:
  • Sterile
  • Sterile