ContactUsLinkComponent
VWR® INCU-Line® Prime, Incubators with Natural Convection
undefined
VWR® INCU-Line® Prime, Incubators with Natural Convection
  • Catalog No:
  • 390-1350
  • 390-1349
  • 390-1346
  • Modello:
  • IL 180 Prime
  • IL 112 Prime
  • IL 56 Prime
  • Oscillazione della temperatura (tempo):
  • ±0,2 °C (@ 37 °C)
  • ±0,2 °C (@ 37 °C)
  • ±0,2 °C (@ 37 °C)
  • Variazione della temperatura (spaziale):
  • ±0,8 °C (@ 37 °C)
  • ±0,6 °C (@ 37 °C)
  • ±0,7 °C (@ 37 °C)
  • Capacità:
  • 180 L
  • 112 L
  • 56 L
  • Tipo di circolazione:
  • Convezione naturale
  • Convezione naturale
  • Convezione naturale
  • Ripiani forniti (max.):
  • 3 (9)
  • 2 (7)
  • 2 (5)
  • Carico max. per ripiano:
  • 25 kg
  • 25 kg
  • 25 kg
  • Dimensioni interne L×P×A:
  • 470×560×720 mm
  • 460×450×540 mm
  • 400×360×390 mm
  • Est. L×P×A:
  • 650×760×1030 mm
  • 650×700×850 mm
  • 590×600×700 mm
  • Consumo energetico nominale:
  • 650 W
  • 450 W
  • 450 W
  • Range di temperatura:
  • Ambient +5…100 °C
  • Ambient +5…100 °C
  • Ambient +5…100 °C
  • Peso:
  • 88 kg
  • 67 kg
  • 54 kg
  • Max. capacita della camera:
  • 75 kg
  • 50 kg
  • 50 kg
UK Plug (Free of Charge) must be ordered by UK customers