Orders LinkContactUsLinkComponent
Control units
Control units
 :   2MAG
Control units
 :  2MAG
Control units
Control units
  • Catalog No:
  • 442-0768
  • 442-0770
  • TMAG90210_CH
  • TMAG90210_EU
  • TMAG90210_UK
  • 442-0772
  • 442-0771
  • 442-0773
  • TMAG90410_CH
  • TMAG90410_EU
  • TMAG90410_UK
  • Modello:
  • MIXcontrol 20
  • MIXcontrol 20
  • MIXcontrol 20
  • MIXcontrol 20
  • MIXcontrol 20
  • MIXcontrol 40
  • MIXcontrol 40
  • MIXcontrol 40
  • MIXcontrol 40
  • MIXcontrol 40
  • MIXcontrol 40
  • Intervallo di velocità:
  • 100 - 1600 min⁻¹
  • 100 - 1600 min⁻¹
  • 100 - 1600 min⁻¹
  • 100 - 1600 min⁻¹
  • 100 - 1600 min⁻¹
  • 100 - 2000 min⁻¹
  • 100 - 2000 min⁻¹
  • 100 - 2000 min⁻¹
  • 100 - 2000 min⁻¹
  • 100 - 2000 min⁻¹
  • 100 - 2000 min⁻¹
  • Potenza in ingresso:
  • 20 W
  • 20 W
  • 20 W
  • 20 W
  • 20 W
  • 40 W
  • 40 W
  • 40 W
  • 40 W
  • 40 W
  • 40 W
  • Peso:
  • 1,9 kg
  • 1,9 kg
  • 1,9 kg
  • 1,9 kg
  • 1,9 kg
  • 1,9 kg
  • 1,9 kg
  • 1,9 kg
  • 1,9 kg
  • 1,9 kg
  • 1,9 kg
  • L×P×A:
  • 200×155×38 mm
  • 200×155×38 mm
  • 200×155×38 mm
  • 200×155×38 mm
  • 200×155×38 mm
  • 200×155×48 mm
  • 200×155×48 mm
  • 200×155×48 mm
  • 200×155×48 mm
  • 200×155×48 mm
  • 200×155×48 mm
Product Family Options
  • Descrizione
  • MIXcontrol 20, spina EU
    Specifications
    Cat. No.
    442-0768
    Modello
    MIXcontrol 20
    Intervallo di velocità
    100 - 1600 min⁻¹
    Potenza in ingresso
    20 W
    Peso
    1,9 kg
    L×P×A
    200×155×38 mm
  • MIXcontrol 20, spina UK
    Specifications
    Cat. No.
    442-0770
    Modello
    MIXcontrol 20
    Intervallo di velocità
    100 - 1600 min⁻¹
    Potenza in ingresso
    20 W
    Peso
    1,9 kg
    L×P×A
    200×155×38 mm
  • MIXcontrol 20, con interfaccia RS232, spina CH
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’170.00
    SFr. 1’170.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’170.00
    Specifications
    Cat. No.
    TMAG90210_CH
    Modello
    MIXcontrol 20
    Intervallo di velocità
    100 - 1600 min⁻¹
    Potenza in ingresso
    20 W
    Peso
    1,9 kg
    L×P×A
    200×155×38 mm
  • MIXcontrol 20, con interfaccia RS232, spina EU
    Specifications
    Cat. No.
    TMAG90210_EU
    Modello
    MIXcontrol 20
    Intervallo di velocità
    100 - 1600 min⁻¹
    Potenza in ingresso
    20 W
    Peso
    1,9 kg
    L×P×A
    200×155×38 mm
  • MIXcontrol 20, con interfaccia RS232, spina UK
    Specifications
    Cat. No.
    TMAG90210_UK
    Modello
    MIXcontrol 20
    Intervallo di velocità
    100 - 1600 min⁻¹
    Potenza in ingresso
    20 W
    Peso
    1,9 kg
    L×P×A
    200×155×38 mm
  • MIXcontrol 40, spina CH
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’340.00
    SFr. 1’340.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’340.00
    Specifications
    Cat. No.
    442-0772
    Modello
    MIXcontrol 40
    Intervallo di velocità
    100 - 2000 min⁻¹
    Potenza in ingresso
    40 W
    Peso
    1,9 kg
    L×P×A
    200×155×48 mm
  • MIXcontrol 40, spina EU
    Specifications
    Cat. No.
    442-0771
    Modello
    MIXcontrol 40
    Intervallo di velocità
    100 - 2000 min⁻¹
    Potenza in ingresso
    40 W
    Peso
    1,9 kg
    L×P×A
    200×155×48 mm
  • MIXcontrol 40, spina UK
    Specifications
    Cat. No.
    442-0773
    Modello
    MIXcontrol 40
    Intervallo di velocità
    100 - 2000 min⁻¹
    Potenza in ingresso
    40 W
    Peso
    1,9 kg
    L×P×A
    200×155×48 mm
  • MIXcontrol 40, con interfaccia RS232, spina CH
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’540.00
    SFr. 1’540.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’540.00
    Specifications
    Cat. No.
    TMAG90410_CH
    Modello
    MIXcontrol 40
    Intervallo di velocità
    100 - 2000 min⁻¹
    Potenza in ingresso
    40 W
    Peso
    1,9 kg
    L×P×A
    200×155×48 mm
  • MIXcontrol 40, con interfaccia RS232, spina EU
    Specifications
    Cat. No.
    TMAG90410_EU
    Modello
    MIXcontrol 40
    Intervallo di velocità
    100 - 2000 min⁻¹
    Potenza in ingresso
    40 W
    Peso
    1,9 kg
    L×P×A
    200×155×48 mm
  • MIXcontrol 40, con interfaccia RS232, spina UK
    Specifications
    Cat. No.
    TMAG90410_UK
    Modello
    MIXcontrol 40
    Intervallo di velocità
    100 - 2000 min⁻¹
    Potenza in ingresso
    40 W
    Peso
    1,9 kg
    L×P×A
    200×155×48 mm