ContactUsLinkComponent
Avantor® Hichrom MicroTight®, Fittings
Avantor® Hichrom MicroTight®, Fittings
Codice catalogo HICHHI-799
Nome del fornitore:  Avantor
undefined
Avantor® Hichrom MicroTight®, Fittings
Codice catalogo HICHHI-799
Nome del fornitore:  Avantor
Specifiche
  • Filettatura:
    6-32
  • Descrizione:
    Standard fitting
  • Conf:
    10
  • For tubing ext.Ø:
    0,79 mm
Specifiche
Informazioni su questo articolo
MicroTight® one-piece finger tight PEEK™ fittings are used to connect capillary tubing to MicroTight® unions, adapters or filters.
  • Pressure rated to 276 bar
  • Temperature stability: 125 °C