Ninidrina reagent (includes buffer)
Codice catalogo HPLCN89001.
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:1
- Seq:0001
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:178.14 g/mol
Numero CAS:485-47-2
Formula:C₉H₆O₄
Numero MDL:MFCD00003791