Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)-Mannitolo
D(-)-Mannitolo
50 kg
Codice catalogo 0880-50KG
Nome del fornitore:   VWR Chemicals
D(-)-Mannitolo
Codice catalogo 0880-50KG
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  69-65-8
D(-)-Mannitolo
D(-)-Mannitolo
50 kg
Numero CAS:  69-65-8
Price
SFr. 1’950.00
Log in per disponibilità
1 * 50 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • Numero CAS:69-65-8
  • Formula:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Numero MDL:MFCD00064287
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    50 kg