Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Raccordi e connettori
Avantor® Hichrom, Universal Column Coupler, PEEK
Avantor® Hichrom, Universal Column Coupler, PEEK
Avantor® Hichrom, Universal Column Coupler, PEEK
Catalog # HICHHI-1130
Supplier:
Avantor
Expand image
Avantor® Hichrom, Universal Column Coupler, PEEK
Catalog # HICHHI-1130
Supplier:
Avantor
Specifications
Ø int.:
0,13 mm
Descrizione:
Universal column coupler red
Materiale:
PEEK
Conf:
1
Specifications
About this item
Product Details
Product Details