Polygosil 60-5 C18, HPLC Columns
Catalog # POLY-5C18-150A
Supplier: Avantor
Specifications
- Formato della colonna:Analitica
- Ø int.:4,60 mm
- Dimensioni particelle:5 µm
- Dimensioni pori:60 Å
- Lunghezza:150 mm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001:2015 (530840 UM15)
- Con endcapping:Sì
- Area superficiale:350 m2/g
- Carico di carbonio:12%
- Colonna:Acciaio inossidabile
- Fase:C18
- Materiale d'imballaggio:Silica
- Conf:1
Specifications
About this item
Irregular silica phases for analytical applications.
- pH stability: 2 to 8