Orders LinkContactUsLinkComponent
J.T.Baker®, Proclean
J.T.Baker®, Proclean
Proclean, micros bottle, 1 L
Codice catalogo 3768.1000
Nome del fornitore:   Avantor
J.T.Baker®, Proclean
Codice catalogo 3768.1000
Nome del fornitore:  Avantor
Numero CAS:  
J.T.Baker®, Proclean
Proclean, micros bottle, 1 L
Numero CAS:  
Price
SFr. 18.70
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
pH at 25 °C: 8,7 to 8,9
Total Bacterial Growth (CFU/100 ml): Max. 5
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1 L
  • Descrizione:
    Proclean, micros bottle