VWR®, Buckets, PP, with Lid
Codice catalogo 331-0114
Nome del fornitore: VWR Collection
Specifiche
- Capacità:30 L
- Colore:bianco
- Descrizione:Bucket with two grip lid
- Altezza:371 mm
- Conf:30 L
- Ø:380 mm
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Buckets made of white food grade PP.
- Stackable and sturdy
- Easy to clean
For industrial and laboratory applications with tight closing lid.