VWR® ARISTAR®, Multi-Element Standards, Cationic for Ion Chromatography
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Certificati
Informazioni su questo articolo
- Traceable to NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34 / ISO17025 accredited facilities
- Supplied with a Certificate of Analysis
Ion chromatography cation multi-element standard solution VII, ARISTAR® (100 mg/L: Li, Na, K, NH₄, Mn, Ca, Mg, Sr, Ba in 0,1% HNO₃)
Vendita a tempo limitato
Gli articoli selezionati di seguito sono attualmente in vendita
Informazioni correlate
Certificati
Cerca per numero di lottoSDS_IT_CH_VWRC87041.pdf sds_VWRC87041 sds_VWRC87042
Scheda di sicurezza
spec_Ion Chromatography Cation Multi-element Standard Solution VI VWR.pdf spec_Ion Chromatography Cation Multi-element Standard Solution VII VWR.pdf
Specifiche del prodotto
VWR® for Calibrations
Letteratura sul prodotto
Frequently Bought Together