Cleaning brush
Spazzola, nera, Setola di maiale, naturale, 120 mm, 50 mm, Wire, 500 mm
Catalog # 149-0250
Supplier: JM BROSSERIE
Jump to:
Product Details & Documents
Brush in natural black bristles.
Documents
VWR® Lab bric-a-brac
Product Literature
Specifications
- Colore setola:naturale
- Materiale setola:Setola di maiale
- Testa della spazzola Ø:50 mm
- Handle material:Wire
- Descrizione:Spazzola, nera
- Seq:05
- Lunghezza totale:500 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:120 mm