Brush for test tubes and glassware, with joint
REIT24000001
- Materiale setola:Setola di maiale
- Descrizione:Joint glassware brush, with fallow bristles
- Seq:10
- Lunghezza totale:440 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:50 mm
- Conf:10
Brush with natural bristles and joint.