Orders LinkContactUsLinkComponent
Brushes for Erlenmeyer flasks
Brushes for Erlenmeyer flasks
Nome del fornitore:   REITENSPIESS BUERSTEN
Brushes for Erlenmeyer flasks
Nome del fornitore:  REITENSPIESS BUERSTEN
Certificates
Brushes for Erlenmeyer flasks
2 varianti
Product Details & Documents
Brushes with natural or nylon bristles and wire handle.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale setola
    Longitud del cabezal del cepillo
    Testa della spazzola Ø
    Handle material
    Lunghezza totale
    Disponibilità
    Price
  • REIT10000401
    Erlenmeyer piston brush, with fallow bristles
    Erlenmeyer piston brush, with fallow bristles
    Setole naturali
    130 mm
    50 mm
    Wire
    340 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 84.00
    SFr. 84.00
    1 * 10 ST
       SFr. 84.00
  • REIT10000403
    Erlenmeyer piston brush, with nylon bristles
    Erlenmeyer piston brush, with nylon bristles
    Nylon
    130 mm
    50 mm
    Wire
    340 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 79.10
    SFr. 79.10
    1 * 10 ST
       SFr. 79.10