Laboratory coats
With elastic wrist, verde
Codice catalogo HOIT112849
Nome del fornitore: HUBEI ORIENT INTL TRADING
Vai a
Product Details & Documents
These disposable laboratory coats are ideal for non critical applications.
- With elastic wrist
Weight: 40 g/m²
Colour: Blue/green.
Specifiche
- Colore:verde
- Descrizione:With elastic wrist
- Seq:02
- Cat. No.:HOIT112849
- Peso:40 g/m²
- Applicazioni per abiti:Laboratory