Orders LinkContactUsLinkComponent
Laboratory coats, PP
Laboratory coats, PP
Certificates
Laboratory coats, PP
11 Options Available Below
Product Details & Documents
These disposable laboratory coats with shirt neck made from PP and are ideal for non critical applications.
  • Elasticated or Velcro wrist
  • Press stud fastening (four/five snaps)
Weight: 25 to 55 g/m²
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 114-9014
  • 114-9027
  • 114-9015
  • 114-9016
  • 114-9017
  • 114-9023
  • 114-9028
  • 114-9020
  • 114-9024
  • 114-9022
  • 114-9025
  • Tipo di chiusura:
  • Con bottoni a pressione
  • Con Velcro®
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con Velcro®
  • Tasche:
  • senza tasche
  • senza tasche
  • senza tasche
  • senza tasche
  • senza tasche
  • senza tasche
  • senza tasche
  • senza tasche
  • senza tasche
  • senza tasche
  • senza tasche
  • Genere:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Applicazioni per abiti:
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Peso:
  • 25 - 55 g/m²
  • 25 - 55 g/m²
  • 25 - 55 g/m²
  • 25 - 55 g/m²
  • 25 - 55 g/m²
  • 25 - 55 g/m²
  • 25 - 55 g/m²
  • 25 - 55 g/m²
  • 25 - 55 g/m²
  • 25 - 55 g/m²
  • 25 - 55 g/m²
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Descrizione
    Colore
    Taglia dell'abbigliamento
    Availability
    Price
  • With elastic wrist and three pockets
    bianco
    M
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 163.00
    SFr. 163.00
    1 * 50 ST
       SFr. 163.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    114-9014
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    senza tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Laboratory
    Peso
    25 - 55 g/m²
  • With velcro wrist, 30 g/m²
    bianco
    L
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 123.00
    SFr. 123.00
    1 * 50 ST
       SFr. 123.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    114-9027
    Tipo di chiusura
    Con Velcro®
    Tasche
    senza tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Laboratory
    Peso
    25 - 55 g/m²
  • With elastic wrist and three pockets
    bianco
    XL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 163.00
    SFr. 163.00
    1 * 50 ST
       SFr. 163.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    114-9015
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    senza tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Laboratory
    Peso
    25 - 55 g/m²
  • With elastic wrist, 40 g/m²
    bianco
    XL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 144.00
    SFr. 144.00
    1 * 50 ST
       SFr. 144.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    114-9016
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    senza tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Laboratory
    Peso
    25 - 55 g/m²
  • With elastic wrist, without pockets
    bianco
    XL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 165.00
    SFr. 165.00
    1 * 50 ST
       SFr. 165.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    114-9017
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    senza tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Laboratory
    Peso
    25 - 55 g/m²
  • With elastic wrist
    bianco
    XL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 131.00
    SFr. 131.00
    1 * 50 ST
       SFr. 131.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    114-9023
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    senza tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Laboratory
    Peso
    25 - 55 g/m²
  • With snap closure, 30 g/m²
    verde
    XL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 121.00
    SFr. 121.00
    1 * 50 ST
       SFr. 121.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    114-9028
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    senza tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Laboratory
    Peso
    25 - 55 g/m²
  • With elastic wrist
    bianco
    XXL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 163.00
    SFr. 163.00
    1 * 50 ST
       SFr. 163.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    114-9020
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    senza tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Laboratory
    Peso
    25 - 55 g/m²
  • With elastic wrist, without pockets
    bianco
    XXL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 131.00
    SFr. 131.00
    1 * 50 ST
       SFr. 131.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    114-9024
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    senza tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Laboratory
    Peso
    25 - 55 g/m²
  • With elastic wrist, 30 g/m²
    bianco
    XXL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 121.00
    SFr. 121.00
    1 * 50 ST
       SFr. 121.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    114-9022
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    senza tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Laboratory
    Peso
    25 - 55 g/m²
  • With velcro wrist, 30 g/m²
    bianco
    XXL
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 123.00
    SFr. 123.00
    1 * 50 ST
       SFr. 123.00
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    114-9025
    Tipo di chiusura
    Con Velcro®
    Tasche
    senza tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Laboratory
    Peso
    25 - 55 g/m²