Orders LinkContactUsLinkComponent
Zorbax C8, HPLC Columns
Zorbax C8, HPLC Columns
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   Avantor
Zorbax C8, HPLC Columns
Nome del fornitore:  Avantor
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Zorbax C8, HPLC Columns
7 varianti
Product Details & Documents
Zorbax spherical particles are manufactured from small extremely uniform colloidal silica micro beads which are agglutinated in a Du Pont patented organic polymerisation process. The organic polymer is removed by a controlled sintering process to yield mechanically stable silica particles.
  • Spherical porous silica
  • Narrow particles and pore size distribution
  • Robust with good batch to batch reproducibility
Ordering information: Other dimensions columns and guard cartridges are available on request.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • ZC8-150AS
  • ZC8-150AF
  • ZC8-250AF
  • ZC8-150A
  • ZC8-200A
  • ZC8-250A
  • ZC8-10C5
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Carico di carbonio:
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • 12%
  • Con endcapping:
  • Area superficiale:
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • Certificazione ambientale:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Specifiche
Product Family Options
Zorbax Medium bore columns
Informazioni sul prodotto
  • Fase
    Formato della colonna
    Dimensioni pori
    Dimensioni particelle
    Ø int.
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • C8
    70 Å
    5 µm
    3,20 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ZC8-150AS
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Carico di carbonio
    12%
    Con endcapping
    Area superficiale
    330 m²/g
    Certificazione ambientale
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Produzione a basso impatto
Zorbax Analytical columns
Informazioni sul prodotto
  • Fase
    Formato della colonna
    Dimensioni pori
    Dimensioni particelle
    Ø int.
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • C8
    70 Å
    5 µm
    4,00 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ZC8-150AF
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Carico di carbonio
    12%
    Con endcapping
    Area superficiale
    330 m²/g
    Certificazione ambientale
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Produzione a basso impatto
  • C8
    70 Å
    5 µm
    4,00 mm
    250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 940.00
    SFr. 940.00
    1 * 1 ST
       SFr. 940.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ZC8-250AF
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Carico di carbonio
    12%
    Con endcapping
    Area superficiale
    330 m²/g
    Certificazione ambientale
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Produzione a basso impatto
  • C8
    70 Å
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 920.00
    SFr. 920.00
    1 * 1 ST
       SFr. 920.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ZC8-150A
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Carico di carbonio
    12%
    Con endcapping
    Area superficiale
    330 m²/g
    Certificazione ambientale
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Produzione a basso impatto
  • C8
    70 Å
    5 µm
    4,60 mm
    200 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 932.00
    SFr. 932.00
    1 * 1 ST
       SFr. 932.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ZC8-200A
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Carico di carbonio
    12%
    Con endcapping
    Area superficiale
    330 m²/g
    Certificazione ambientale
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Produzione a basso impatto
  • ZC8-250A
    C8, con end-capping
    C8, con end-capping
    C8
    70 Å
    5 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 940.00
    SFr. 940.00
    1 * 1 ST
       SFr. 940.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ZC8-250A
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Carico di carbonio
    12%
    Con endcapping
    Area superficiale
    330 m²/g
    Certificazione ambientale
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Produzione a basso impatto
Zorbax Guard cartridges
Informazioni sul prodotto
  • Fase
    Formato della colonna
    Dimensioni pori
    Dimensioni particelle
    Ø int.
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • C8
    Precartuccia
    70 Å
    5 µm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 303.00
    SFr. 303.00
    1 * 5 ST
       SFr. 303.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ZC8-10C5
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Carico di carbonio
    12%
    Con endcapping
    Area superficiale
    330 m²/g
    Certificazione ambientale
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
      Produzione a basso impatto